Learn More
Fisherbrand™ Minuteur de paillasse deux canaux Traceable™ avec affichage LCD sur deux lignes
Fonctionne comme un chronomètre et une horloge
48.10€
Spécification
Type de produit | Minuteur de paillasse |
---|---|
Plage de durée | 24 heures à 1 s |
Alarms | Sonore / visuelle |
Précision | plusmn; 0,01% |
Affichage | LCD |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15284006
|
Fisherbrand™
90013-08 |
Noir |
48.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Fonctionne comme un chronomètre et une horloge. Le minuteur de paillasse à deux canaux Fisher Scientific™ Traceable™ permet la programmation simultanée de deux activités différentes d’une 24 heure à 1 seconde.
- Durée de la minuterie : 24 heures à 1 minute
- Affichage : LCD double ligne, chaque ligne fait 1 po de hauteur
- Résolution : 1 s
- Précision : 0,01%
- Rappel de mémoire
- Alarme distincte pour chaque canal ; 1 minute
- L’alarme peut être mise sous silence automatiquement ou manuellement
- Dimensions : 1,3 × 9,5 × 14 cm (L x l x H) (0,5 × 3,75 × 5,5 po)
- Poids net : 5 oz (140 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Minuteur de paillasse | |
Sonore / visuelle | |
LCD | |
2,5cm | |
141 g | |
Pour des applications de minuterie à usage général |
24 heures à 1 s | |
plusmn; 0,01% | |
1 po | |
5 oz | |
Support de montage mural, support, pile AAA, certificat Traceable, instructions | |
NIST, ISO 17025 |