Learn More
Fisherbrand™ Minuteur de paillasse deux canaux Traceable™ avec affichage LCD sur deux lignes
Code produit. 15284006 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15284006
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Support de montage mural, support, pile AAA, certificat Traceable, instructions
Fonctionne comme un chronomètre et une horloge
Fonctionne comme un chronomètre et une horloge. Le minuteur de paillasse à deux canaux Fisher Scientific™ Traceable™ permet la programmation simultanée de deux activités différentes d’une 24 heure à 1 seconde.
  • Durée de la minuterie : 24 heures à 1 minute
  • Affichage : LCD double ligne, chaque ligne fait 1 po de hauteur
  • Résolution : 1 s
  • Précision : 0,01%
  • Rappel de mémoire
  • Alarme distincte pour chaque canal ; 1 minute
  • L’alarme peut être mise sous silence automatiquement ou manuellement
  • Dimensions : 1,3 × 9,5 × 14 cm (L x l x H) (0,5 × 3,75 × 5,5 po)
  • Poids net : 5 oz (140 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Minuteur de paillasse
Plage de durée 24 heures à 1 s
Alarms Sonore / visuelle
Précision plusmn; 0,01%
Affichage LCD
Couleur Noir
Hauteur (impériale) de l’écran 1 po
Hauteur (métrique) de l’écran 2,5cm
Poids (impériale) 5 oz
Poids (métrique) 141 g
Comprend Support de montage mural, support, pile AAA, certificat Traceable, instructions
À utiliser avec (application) Pour des applications de minuterie à usage général
Certifications/Conformité NIST, ISO 17025