Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre numérique Traceable™ en platine ultra-précis
L’unité de haute précision est conçue pour des années d’utilisation fiable, même dans les environnements les plus exigeants
354.00€ - 601.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Profondeur (impériale) | 0,5 po |
Profondeur (métrique) | 1,27 cm |
Diamètre (impériale) de la sonde | 0,16 in |
Diamètre (métrique) de la sonde | 0,4 cm |
Code produit | Marque | Modèle | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15244016
|
Fisherbrand™
|
Sonde Bullet™ | -100,0°C à +200,0°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15234016
|
Fisherbrand™
|
Sonde à poignée | -200°C à +500°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
L’unité de haute précision est conçue pour des années d’utilisation fiable, même dans les environnements les plus exigeants. Les thermomètres numériques ultra-précis en platine Fisher Scientific™ Traceable™ disposent d’un capteur de platine qui assure une réponse linéaire et une grande précision sur toute la gamme. Idéal pour la fabrication des aliments, des produits pharmaceutiques, des produits pétroliers, le traitement des eaux usées, des systèmes de gaz, de sols, la fabrication des fours et des appareils électroniques.
- Sonde en acier inox étanche au platine à 4 fils à réponse rapide
- Affiche °F ou °C pour les mesures de liquides, d’air / de gaz et de semi-solides
- Les touches à membrane sont anti-éclaboussures et faciles à utiliser
- La touche de positionnement décimal change d’affichage pour montrer jusqu’à quatre chiffres significatifs après la virgule
- L’enregistreur de données interne capture automatiquement les mesures min / max toutes les heures pendant les dernières 24 heures
- La sonde à réponse instantanée met à jour les mesures trois fois par seconde pour les liquides, l’air / le gaz et les semi-solides
- Le mode HOLD permet à l’utilisateur de geler l’affichage pour une lecture ultérieure
Modèle de sonde à poignée
- Plage : -200 à +500°C avec une résolution de 0,001°
- Diamètre de la sonde : 0,13 in
- Longueur de la sonde : 7 po
- Longueur du câble de 6 pi
Modèle de sonde pour balle Bullet™
- Plage : -100 à +200°C avec une résolution de 0,0001°
- Diamètre de la sonde : 0,25 in
- Longueur de la sonde : 5,875 in
- Longueur de câble : 9 pieds
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,27 cm | |
0,4 cm | |
5,5 in | |
292 mm | |
8 oz | |
3,5 in | |
±0,05°C | |
8,89 cm |
0,5 po | |
0,16 in | |
Mesure de la température dans les systèmes gazeux, les réactifs, les solutions chimiques, le sol, les bains-marie, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires et les eaux usées | |
13,97cm | |
Platinum, Acier inoxydable | |
226,7g | |
11,5 in | |
Numérique LCD |