Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre numérique Traceable™ en platine ultra-précis
L’unité de haute précision est conçue pour des années d’utilisation fiable, même dans les environnements les plus exigeants
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Includes: Sonde, câble, boîtier de transport en plastique, certificat Traceable et pile 9 V ; sortie d’ordinateur fournie avec l’unité
Description
L’unité de haute précision est conçue pour des années d’utilisation fiable, même dans les environnements les plus exigeants. Les thermomètres numériques ultra-précis en platine Fisher Scientific™ Traceable™ disposent d’un capteur de platine qui assure une réponse linéaire et une grande précision sur toute la gamme. Idéal pour la fabrication des aliments, des produits pharmaceutiques, des produits pétroliers, le traitement des eaux usées, des systèmes de gaz, de sols, la fabrication des fours et des appareils électroniques.
- Affichez un, deux ou trois chiffres significatifs après la virgule
- Téléchargez les données sur l’ordinateur pour une analyse plus approfondie
- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,27 cm | |
0,4 cm | |
5,5 in | |
Sonde en platine, câble, capacités de sortie de l’ordinateur (le logiciel doit être acheté séparément), boîtier de transport en plastique, piles et certificat Traceable | |
5,875 in | |
304,8cm | |
Platinum, Acier inoxydable | |
Sonde Bullet | |
8 oz | |
3,5 in | |
392°F | |
-148°F | |
-100,0°C à +200,0°C | |
Numérique LCD |
0,5 po | |
0,16 in | |
Mesure de la température dans les systèmes gazeux, les réactifs, les solutions chimiques, le sol, les bains-marie, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires et les eaux usées | |
13,97cm | |
9 pieds | |
292 mm | |
2,54cm | |
Sonde Bullet™ | |
0,0001°C | |
226,7g | |
11,5 in | |
200°C | |
- 100°C | |
±0,05°C | |
8,89 cm |