Learn More
Matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™, selon NIST
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Marque:  Fisherbrand 98769-40
Code produit. 11774236
  • 104.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour étalon d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Chaque flacon inclut un rapport d’étalonnage avec traçabilité NIST, fourni par le fabricant, ainsi que des informations issues des tests réalisés par lot. Inclut aussi des instructions d’étalonnage détaillées et un tableau de compensation de température. La précision à 25°C est de ± 0,25 microsiemens pour une solution à 1, 5 ou 10 microsiemens, ou ±  0,25% pour les autres solutions, ou égale à l’incertitude indiquée sur le certificat, la valeur la plus élevée prévalant.
Informations sur la commande
Dans un flacon de 473 ml (16 oz)
Spécification
Spécification
Conductivity Standard
Flacon
Solution d’étalonnage
NIST Individual Bottle Tested
Étalon de conductivité
A2LA Conductivity Standards
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Soluble in water
0.01 mOhm
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.01 mΩ
1 x 473 mL (16 oz.)
Transparent
NIST Individual Bottle Tested
Conductivity Meter
100 μS
Calibration of Conductivity Instrument
Liquide
Nom du produit
Matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™, selon NIST > flacon individuel testé par le NIST ; Résistivité : 0.01megohm