Learn More
Matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™, selon NIST
Code produit. p-185923 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Conductivité:
1 μS
10 μs
100 μS
100 000 μS
10 000 μS
150 000 μS
1 000 μS
1 413 μS
200 000 μS
5 μS
Résistivité:
0,000005 μm
0,000006 μm
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,1 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150 000 μm
200 000 μm
Concentration or Composition Notes:
Flacon individuel testé par NIST
Lot testé par NIST
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11754236
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour étalon d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Chaque flacon inclut un rapport d’étalonnage avec traçabilité NIST, fourni par le fabricant, ainsi que des informations issues des tests réalisés par lot. Inclut aussi des instructions d’étalonnage détaillées et un tableau de compensation de température. La précision à 25°C est de ± 0,25 microsiemens pour une solution à 1, 5 ou 10 microsiemens, ou ±  0,25% pour les autres solutions, ou égale à l’incertitude indiquée sur le certificat, la valeur la plus élevée prévalant.
Informations sur la commande
Dans un flacon de 473 ml (16 oz)
Spécification
Nom chimique ou matériau Conductivity Standard
Description NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000005 μ℧
Conditionnement Flacon
Concentration or Composition Notes Flacon individuel testé par NIST
Traçabilité au NIST NIST Individual Bottle Tested
Conductivité 200 000 μS
Résistivité 0,000005 μm
Technique Calibration of Conductivity Instrument
Certifications/Conformité ISO 17034
Couleur Clear
À utiliser avec (équipement) Conductivity Meter
Solubilité Soluble in water
Type de solution Solution d’étalonnage
Type Étalon de conductivité
Quantité 1 x 473 mL (16 oz.)