Learn More
Matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™, selon NIST
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Marque: Fisherbrand 98769-37
96.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21757" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée.L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Chaque flacon inclut un rapport d’étalonnage avec traçabilité NIST, fourni par le fabricant, ainsi que des informations issues des tests réalisés par lot. Inclut aussi des instructions d’étalonnage détaillées et un tableau de compensation de température. La précision à 25°C est de ± 0,25 microsiemens pour une solution à 1, 5 ou 10 microsiemens, ou ± 0,25% pour les autres solutions, ou égale à l’incertitude indiquée sur le certificat, la valeur la plus élevée prévalant.Informations sur la commande
Dans un flacon de 473 ml (16 oz)
Spécification
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000006 μ℧ | |
1 x 473 mL (16 oz.) | |
NIST Individual Bottle Tested | |
150,000 μS |
Flacon | |
Solution d’étalonnage | |
Étalon de conductivité | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |