Learn More
Matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™, selon NIST
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Marque: Fisherbrand 98769-44
Description
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée.L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Chaque flacon inclut un rapport d’étalonnage avec traçabilité NIST, fourni par le fabricant, ainsi que des informations issues des tests réalisés par lot. Inclut aussi des instructions d’étalonnage détaillées et un tableau de compensation de température. La précision à 25°C est de ± 0,25 microsiemens pour une solution à 1, 5 ou 10 microsiemens, ou ± 0,25% pour les autres solutions, ou égale à l’incertitude indiquée sur le certificat, la valeur la plus élevée prévalant.Informations sur la commande
Dans un flacon de 473 ml (16 oz)
Spécification
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.5 mΩ | |
1 x 473 mL (16 oz.) | |
Transparent | |
Conductivity Standard | |
5 μS | |
Liquide |
Flacon | |
Calibration Solution | |
NIST Individual Bottle Tested | |
A2LA Conductivity Standards | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |
Sécurité et traitement
- A2LA CONDUCTIVITY STD. 5
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-propanol