Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-SimDist
Utilisez cette colonne de GC apolaire pour les exigences strictes de l’analyse de distillation simulée à haute température.
283.33€ - 363.20€
Spécification
Diamètre (métrique) 0.53mm
Phase stationnaire Trace™ TR-BioDiesel
Température max. 370°C
À utiliser avec (application) GC/MS
Longueur (métrique) 10m
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
10541315
Afficher les documents
Thermo Scientific™
260S025P
0.10µm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10434803
Afficher les documents
Thermo Scientific™
260S348P
2,65 μm
363.20€
1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
Description
Pour les exigences strictes de l’analyse de distillation simulée à haute température, choisissez la colonne de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist. Cette colonne dispose d’une phase fortement réticulée avec une limite de température de fonctionnement de 400°C. Son profil stable à faible bleeding facilite une soustraction homogène du bruit de fond, ce qui est une pratique courante dans ces analyses.
Conçue pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Phase apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
  • Optimisée pour l’analyse de distillation simulée
  • Limites de température élevées (400°C pour les films < 1,0 µm ; 370˚C pour les films de 2,65 µm)
  • Fortement réticulée
Applications :
  • Hydrocarbures de poids moléculaire élevé
  • Distillation simulée
  • ASTM D2887, D6532
Recommandée dans les domaines suivants :
  • Distillation simulée
  • Industrie pétrolière
Autres utilisations :
  • Xylènes
Semblable à :
  • DB-HT Sim Dis
  • DB-2887
  • BPX1
  • Rtx™-2887
  • HP-1
  • Petrocol™ 2887
  • Petrocol™ EX2887
Spécification
Spécification
0.53mm
370°C
10m
Trace™ TR-BioDiesel
GC/MS