Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-SimDist
Code produit. 10434803 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Épaisseur du film:
0.10µm
2,65 μm
Code produit. 10434803
Marque: Thermo Scientific™ 260S348P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les colonnes GC Thermo Scientific TRACE TR-SimDist offrent une phase de polarité faible pour les analyses à haute température.
Pour les exigences strictes de l’analyse de distillation simulée à haute température, choisissez la colonne de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist. Cette colonne dispose d’une phase fortement réticulée avec une limite de température de fonctionnement de 400°C. Son profil stable à faible bleeding facilite une soustraction homogène du bruit de fond, ce qui est une pratique courante dans ces analyses.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Phase apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
  • Optimisées pour l’analyse de distillation simulée
  • Limites de température élevées (400 °C pour les films <1,0 μm ; 370 ˚C pour films de 2,65 μm)
  • Fortement réticulé
Applications :
  • Hydrocarbures de masse moléculaire élevée
  • Distillation simulée
  • ASTM D2887, D6532
Recommandés dans les domaines suivants :
  • Distillation simulée
  • Pétrole
Autres utilisations :
  • Xylènes
Semblable à :
  • DB-HT Sim Dis
  • DB-2887
  • BPX1
  • Rtx™-2887
  • HP-1
  • Petrocol™ 2887
  • Petrocol™ EX2887
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 370°C
Diamètre (métrique) 0.53mm
Phase stationnaire Trace™ TR-BioDiesel
À utiliser avec (application) GC/MS
Épaisseur du film 2,65 μm
Longueur (métrique) 10m
Description 10m x 0,53 mm x 2.65um