Learn More
Brady™ Panneau de sécurité Sol anti-dérapant ToughStripe™
Panneaux difficiles à manquer conçus avec rouleau adhésif résistant pour le marquage au sol
71.58€ - 106.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA |
---|---|
Finition | Gloss |
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Permanent Rubber |
Code produit | Marque | Texte affiché | Couleur | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Couleur | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11701705
|
Brady™
104487 |
Douche de sécurité | Blanc | Rond | N/A | N/A | N/A | |||||
11791695
|
Brady™
104486 |
Mesures de première urgence | Blanc | Rond | N/A | N/A | N/A | |||||
11731705
|
Brady™
104490 |
Exit | Noir sur blanc | Rond | N/A | N/A | N/A | |||||
11741705
|
Brady™
104491 |
Mesures de première urgence | Blanc | Rectangulaires | N/A | N/A | N/A | |||||
11771705
|
Brady™
104494 |
Fire Hose | Black on White | Rond | N/A | N/A | N/A | |||||
11751705
|
Brady™
104492 |
Extincteur | Noir sur blanc | Rond |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11781705
|
Brady™
104495 |
Sortie de secours | Noir sur blanc | Rond |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11761705
|
Brady™
104493 |
Fire Alarm | Black on White | Rond | N/A | N/A | N/A | |||||
11711715
|
Brady™
104498 |
Stockage de produits chimiques | Rouge | Rectangulaires | N/A | N/A | N/A | |||||
11721715
|
Brady™
104499 |
Attention à la marche | Noir sur jaune | Rectangulaires | N/A | N/A | N/A | |||||
11756355
|
Brady™
104502 |
Zone de protection auditive | Noir sur jaune | Rectangulaires | N/A | N/A | N/A | |||||
11766355
|
Brady™
104503 |
Zone de protection oculaire | Noir sur jaune | Rectangulaires | N/A | N/A | N/A | |||||
11776355
|
Brady™
104504 |
Zone de casque de sécurité | Noir sur jaune | Rectangulaires | N/A | N/A | N/A | |||||
11796355
|
Brady™
104506 |
BIOHAZARD | Black on Orange | Rectangulaires | N/A | N/A | N/A | |||||
11786355
|
Brady™
104505 |
Safety Goggles Required | Black on Yellow | Rectangulaires | N/A | N/A | N/A | |||||
11706365
|
Brady™
104507 |
Équipements de rinçage des yeux | Blanc | Rond | N/A | N/A | N/A | |||||
11736365
|
Brady™
104510 |
LUNETTES DE SÉCURITÉ REQUISES | Noir sur jaune | Rectangulaires | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Revêtus d’un adhésif haute performance
- D’apparence brillante et très visible pour communiquer d'importants messages de sécurité et d'avertissement aux employés
- Surface antidérapante transparente
- Conçu avec des sections de matériau antidérapant qui aident à prévenir les glissements, les déplacements et les chutes accidentels
- Facile à retirer et à appliquer
- En polyester
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA | |
Polyester | |
Permanent Rubber | |
Used to mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment and exits and enforce protective equipment requirements with glossy appearance and clear anti-skid area for communicating important safety and warning messages to employees | |
-0,4°F | |
-18°C à 54°C | |
Français |
Gloss | |
1 de chaque | |
ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés | |
129,9°F | |
0.01 in. | |
-0,4°F à 129,9°F | |
Floor Marking Safety Sign |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau de sécurité Sol anti-dérapant ToughStripe™