Learn More
Brady™ Panneau de sécurité Sol anti-dérapant ToughStripe™
Click to view available options
Texte affiché:
Alarme Incendie
Attention à la marche
Douche de sécurité
Exit
Extincteur
LUNETTES DE SÉCURITÉ REQUISES
Lunettes de sécurité obligatoires
Mesures de première urgence
RISQUE BIOLOGIQUE
Sortie de secours
Stockage de produits chimiques
Tuyaux d’incendie
Zone de casque de sécurité
Zone de protection auditive
Zone de protection oculaire
Équipements de rinçage des yeux
Couleur:
Blanc
Noir sur blanc
Noir sur jaune
Noir sur orange
Rouge
Forme:
Rectangulaires
Rond
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Revêtus d’un adhésif haute performance
- D’apparence brillante et très visible pour communiquer d'importants messages de sécurité et d'avertissement aux employés
- Surface antidérapante transparente
- Conçu avec des sections de matériau antidérapant qui aident à prévenir les glissements, les déplacements et les chutes accidentels
- Facile à retirer et à appliquer
- En polyester
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA |
| Alternate Part Number | B534FS 17 in. RD,BK/WT EMERGENCY EXIT W/SYM |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Caoutchouc permanent |
| Description | ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés |
| Diamètre (impériale) | 17 po |
| Diamètre (métrique) | 431,80 mm |
| À utiliser avec (application) | À utiliser pour marquer les allées, les passages et les emplacements de stockage, indiquer les équipements de sécurité et les sorties et appliquer les exigences en matière d’équipement de protection avec une apparence brillante et une zone anti-dérapante claire pour communiquer des messages de sécurité et d’avertissement importants aux employés |
| Afficher plus |