Learn More
Alla France™ Thermomètres de précision
Utilisez ces thermomètres dans une grande variété d’applications. Les thermomètres de précision Alla France™ sont fabriqués en verre sodocalcique jaune avec un diamètre de 6 à 7 mm.
Marque: Alla France™ 5180P100-qp
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans mercure : liquide de remplissage rouge
- Avec anneau triangulaire
- La chambre d’expansion supporte des températures supérieures à celles du thermomètre
- La graduation est imprimée et fusionnée dans le verre grâce à un procédé spécial
- La graduation résiste à tous les produits chimiques, sauf à l’acide fluorhydrique et à la soude chaude (dans une moindre mesure), car ces 2 produits attaquent le verre
- Même si vous pouvez sentir un relief lorsque vous touchez la graduation, le thermomètre n’est pas gravé
- Disponible pour une immersion partielle ou totale
- Les thermomètres sont conditionnés individuellement dans des boîtes en accordéon en plastique robuste et recyclable, idéales pour le stockage de l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas utilisé
- Certaines références sont également disponibles dans des blisters scellés de 6 pièces.
- Livré systématiquement avec un certificat de précision et de traçabilité
Spécification
Liquide rouge | |
Immersion totale | |
Verre | |
Thermomètre à alcool | |
-100°C | |
±2% |
Usage général | |
305 mm | |
Liquide rouge | |
30°C | |
-100°C à +30°C |