Learn More
Alla France™ Thermomètres de précision
Utilisez ces thermomètres dans une grande variété d’applications. Les thermomètres de précision Alla France™ sont fabriqués en verre sodocalcique jaune avec un diamètre de 6 à 7 mm.
22.65€ - 122.00€
Spécification
Remplissage du flacon | Liquide rouge |
---|---|
À utiliser avec (application) | Usage général |
Type d’immersion | Immersion totale |
Longueur (métrique) | 305 mm |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11706574
|
Alla France™
5150T060-qp |
-10°C à +60°C |
22.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11832522
|
Alla France™
5180P100-qp |
-100°C à +30°C |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766564
|
Alla France™
5180T100-qp |
-100°C à +30°C |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756564
|
Alla France™
5180T110-qp |
-50°C à +110°C |
29.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Sans mercure : liquide de remplissage rouge
- Avec anneau triangulaire
- La chambre d’expansion supporte des températures supérieures à celles du thermomètre
- La graduation est imprimée et fusionnée dans le verre grâce à un procédé spécial
- La graduation résiste à tous les produits chimiques, sauf à l’acide fluorhydrique et à la soude chaude (dans une moindre mesure), car ces 2 produits attaquent le verre
- Même si vous pouvez sentir un relief lorsque vous touchez la graduation, le thermomètre n’est pas gravé
- Disponible pour une immersion partielle ou totale
- Les thermomètres sont conditionnés individuellement dans des boîtes en accordéon en plastique robuste et recyclable, idéales pour le stockage de l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas utilisé
- Certaines références sont également disponibles dans des blisters scellés de 6 pièces.
- Livré systématiquement avec un certificat de précision et de traçabilité
Spécification
Liquide rouge | |
Immersion totale | |
Verre | |
Thermomètre à alcool |
Usage général | |
305 mm | |
Liquide rouge |