Learn More
Toluène, qualité environnementale, > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Convient à l’analyse des résidus de pesticides
sur devis - 46.70€
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11384708
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043061.K2
1 L
46.70€
1L
11304718
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043061.K7
4 L
sur devis
4L
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
11394708
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043061.M6
4 x 4 L
N/A
Description
Description
Suitable for pesticide residue analysisToluene is used as a solvent for paints, paint thinners, silicone sealants, many chemical reactants, rubber, printing ink, adhesives (glues), lacquers, leather tanners and disinfectants. It is an important raw material to synthesize pharmaceuticals, paints, resins, dyes, toluene diisocyanate and explosives like trinitrotoluene. It is used as a standard material for chromatography and analytical reagent. It plays an important role in the manufacture of benzene, xylene, phenol, poly urethane polymers, cosmetics and jet fuel blends. It is used as fuel additive to increase octane ratings and as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10, Résidus halogénés par GC-ECD, (comme l’heptachlorépoxyde) 5 ng/l, Eau 0,03 %
Spécification
Identifiants chimiques
108-88-3
92.14
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
1140
toluène
C7H8
MFCD00008512
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CHEBI:17578
CC1=CC=CC=C1
Spécification
Toluene
Submicron filtered
Incolore
111°C
535°C (995°F)
Liquide
>99.8%
MFCD00008512
635760
Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
CC1=CC=CC=C1
92.14
CHEBI:17578
Environnement
°C to 93°C
108-88-3
0.867
4°C (40°F)
Aromatic
1.4967
C7H8
22mm Hg at 20°C
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
toluène
1140
92.14
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-625-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XS5250000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Toluene, Environmental Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .