Learn More
Toluène, qualité environnementale, > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394708
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 4 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Convient à l’analyse des résidus de pesticides
Suitable for pesticide residue analysisToluene is used as a solvent for paints, paint thinners, silicone sealants, many chemical reactants, rubber, printing ink, adhesives (glues), lacquers, leather tanners and disinfectants. It is an important raw material to synthesize pharmaceuticals, paints, resins, dyes, toluene diisocyanate and explosives like trinitrotoluene. It is used as a standard material for chromatography and analytical reagent. It plays an important role in the manufacture of benzene, xylene, phenol, poly urethane polymers, cosmetics and jet fuel blends. It is used as fuel additive to increase octane ratings and as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10, Résidus halogénés par GC-ECD, (comme l’heptachlorépoxyde) 5 ng/l, Eau 0,03 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion °C to 93°C
Note relative au nom Submicron filtered
Couleur Incolore
Densité 0.867 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 111°C
Quantité 4 x 4 L
Point d’éclair 4°C (40°F)
Température d’allumage 535°C (995°F)
Odeur Aromatic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4967
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Tension de vapeur 22mm Hg at 20°C
Beilstein 635760
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Poids de la formule 92.14
Qualité Environnement