Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation TMSI
Utilisez le plus puissant agent de silylation disponible pour les hydrates de carbone et les stéroïdes grâce au réactif de silylation Thermo Scientific™ TMSI.
Marque:  Thermo Scientific™ TS-88625
Code produit. 11537841
  • 307.12€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez le plus puissant agent de silylation disponible pour les hydrates de carbone et les stéroïdes grâce au réactif de silylation Thermo Scientific™ TMSI. Ce réactif de silylation réagit rapidement avec les acides carboxyliques et hydroxyliques mais pas avec les amines, et il est particulièrement bien adapté aux programmes de multidérivatisation pour les composés contenant à la fois des groupes hydroxyle et amine. Le TMSI peut être utilisé pour dérivatiser les alcools, phénols, acides organiques, hormones, glycols, nucléotides et stupéfiants, et il est excellent pour les acides gras C1 à C5 dans le sérum et l’urine.
  • Réagit rapidement et uniformément avec les acides carboxyliques et hydroxyliques mais pas avec les amines
  • Particulièrement utile dans les schémas de multidérivatisation pour les composés contenant à la fois des groupes hydroxyle et amine
  • Utilisé dans la dérivatisation des alcools, phénols, acides organiques, stéroïdes, hormones, glycols, nucléotides et stupéfiants
  • Parfait pour les acides gras C1 à C5 dans le sérum et l’urine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
GC-MS
98 à 100%
2°C à 8°C
1-(triméthylsilyl)-1H-imidazole
Inflammable, irritant
25 g
25 g
Nom du produit
Thermo Scientific™ Réactif de silylation TMSI > TMSI (triméthylsilylimidazole) ; 25 g