Learn More
Tocris Bioscience™ TM 5275 sodium salt
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor; orally bioavailable
212.74€ - 818.55€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt |
---|---|
CAS | 1103926-82-4 |
Cible | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
Formule moléculaire | C28H27ClN3NaO5 |
Poids de la formule | 543.97 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18708219
|
Tocris Bioscience™
5769/10 |
10 mg |
212.74€
10mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18719927
|
Tocris Bioscience™
5769/50 |
50 mg |
818.55€
50mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.Specifications
5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt | |
Additional Synthetic Protease Inhibitors | |
543.97 |
1103926-82-4 | |
C28H27ClN3NaO5 | |
>98% |