Learn More
Tocris Bioscience™ TM 5275 sodium salt
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor; orally bioavailable
Marque: Tocris Bioscience™ 5769/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.Spécification
5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt | |
10 mg | |
C28H27ClN3NaO5 | |
>98% |
1103926-82-4 | |
Additional Synthetic Protease Inhibitors | |
543.97 |