Learn More
SI Analytics™ Titrateurs volumétriques TitroLine™ 7500
Faciles et précis, avec des méthodes standard pour différentes applications. SI Analytics™ Le titrateur volumétrique TitroLine™ 7500 permet plus de performances et est le généraliste volumétrique pour une large gamme d’utilisations.
6905.00€ - 6920.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 8655 |
---|---|
Type | Titrateur KF volumétrique |
À utiliser avec (équipement) | Volumétrie KF, titrations “dead stop” (SO2, nombre de brome). |
Matériau | Polypropylène |
Plage de température (métrique) ambiante | entre 10°C et 40°C |
Code produit | Marque | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15157982
|
SI Analytics™
285220810 |
Module interchangeable WA 05 | TL 7500 KF 05 |
6920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13486768
|
SI Analytics™
285220820 |
Module interchangeable WA 10 | TL 7500 KF 10 |
6905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13487418
|
SI Analytics™
285220830 |
Module interchangeable WA 20 | TL 7500 KF 20 |
6920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Rapide, facile et précis
- Avec des méthodes standard pour différentes applications (détermination du titre, valeur vide…)
- Écran couleur haute visibilité qui peut être facilement visualisé depuis une distance et des angles extrêmes
- Stockage des résultats via un port USB (formats PDF et CSV)
- Avec modules intelligents interchangeables (uniquement TitroLine™ 7500 KF)
- Applications pour 7500 KF de TitroLine™ : Volumétrie KF, titrations à butée (SO2, numéro de brome)
Spécification
DIN EN ISO 8655 | |
Volumétrie KF, titrations “dead stop” (SO2, nombre de brome). | |
entre 10°C et 40°C | |
15,3 cm | |
100 à 240 V |
Titrateur KF volumétrique | |
Polypropylène | |
45 cm | |
29,6 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SI Analytics™ Titrateurs volumétriques TitroLine™ 7500