Learn More
SI Analytics™ Titrateurs volumétriques TitroLine™ 7500
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Comprend:
Module interchangeable WA 10
Module interchangeable WA 05
Module interchangeable WA 20
Modèle:
TL 7500 KF 05
TL 7500 KF 10
TL 7500 KF 20
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rapide, facile et précis
- Avec des méthodes standard pour différentes applications (détermination du titre, valeur vide…)
- Écran couleur haute visibilité qui peut être facilement visualisé depuis une distance et des angles extrêmes
- Stockage des résultats via un port USB (formats PDF et CSV)
- Avec modules intelligents interchangeables (uniquement TitroLine™ 7500 KF)
- Applications pour 7500 KF de TitroLine™ : Volumétrie KF, titrations à butée (SO2, numéro de brome)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 8655 |
| Type | Titrateur KF volumétrique |
| À utiliser avec (équipement) | Volumétrie KF, titrations “dead stop” (SO2, nombre de brome). |
| Comprend | Module interchangeable WA 20 |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | TL 7500 KF 20 |
| Plage de température (métrique) ambiante | entre 10°C et 40°C |
| Longueur (métrique) | 45 cm |
| Largeur (métrique) | 15,3 cm |
| Profondeur (métrique) | 29,6 cm |
| Afficher plus |