Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 avec agitateur magnétique
Le dispositif TitroLine™ 7000 SI Analytics™ avec agitateur magnétique est l’instrument idéal pour débuter dans la titration potentiométrique, avec du potentiel pour l’expansion et l’automatisation.
6480.00€ - 8810.00€
Spécification
Type d’affichage | Graphique en ligne couleur |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Modèle | TitroLine™ 7000 |
Précision | 0,05 à 0,07 % |
Gamme (pH) | –3 à 18 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13456979
|
SI Analytics™
285220160 |
Unité interchangeable WA 50 de 50 ml, avec flacon en verre marron pour titrant, adaptateur pour flacon GL 45 et S 40, tubes, tube de dérive et pointe de titration |
6490.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15534923
|
SI Analytics™
285220960 |
Statif et pince de titration Z 305, alimentation 100-240 V, logiciel TitriSoft 3.3 (TZ 3071) |
8810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13456768
|
SI Analytics™
285220140 |
Unité interchangeable WA 10 de 10 ml, avec flacon en verre marron pour titrant, adaptateur pour flacon GL 45 et S 40, tubes, tube de dérive et pointe de titration |
6480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Entrée pH / mV avec prise d’électrode transductrice de 24 bits conforme à la norme DIN 19 262 ou supplémentaire avec insert de prise BNC et récepteur RFID pour les électrodes avec un ID SI Analytics
- Avec agitateur magnétique TM 235
- Vanne : PTFE / ETFE
- Cylindre : verre borosilicaté 3.3
- Tuyaux : FEP, bleu
- Entrées d’électrode pH / mV et de température haute résolution pour pH, ISE, Redox (ORP) ou titrations photométriques
- Entrée d’électrode polarisable pour titrations des points finaux définis (à butée)
- Mode de titration linéaire (incréments fixes) et dynamique des points d’équivalence
- Titrations pH / mV et point final μA
- Le mode de titration manuelle et les tâches de dosage courantes sont également disponibles
Spécification
Graphique en ligne couleur | |
TitroLine™ 7000 | |
–3 à 18 |
Polypropylène | |
0,05 à 0,07 % | |
entre 10°C et 40°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 avec agitateur magnétique