Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 avec agitateur magnétique
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Modèle:
TitroLine™ 7000
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- Entrée pH / mV avec prise d’électrode transductrice de 24 bits conforme à la norme DIN 19 262 ou supplémentaire avec insert de prise BNC et récepteur RFID pour les électrodes avec un ID SI Analytics
- Avec agitateur magnétique TM 235
- Vanne : PTFE / ETFE
- Cylindre : verre borosilicaté 3.3
- Tuyaux : FEP, bleu
- Entrées d’électrode pH / mV et de température haute résolution pour pH, ISE, Redox (ORP) ou titrations photométriques
- Entrée d’électrode polarisable pour titrations des points finaux définis (à butée)
- Mode de titration linéaire (incréments fixes) et dynamique des points d’équivalence
- Titrations pH / mV et point final μA
- Le mode de titration manuelle et les tâches de dosage courantes sont également disponibles
Spezifikation
Spezifikation
| Type d’affichage | Graphique en ligne couleur |
| Type | Potentiometric Titrator |
| Comprend | Unité interchangeable WA 10 de 10 ml, avec flacon en verre marron pour titrant, adaptateur pour flacon GL 45 et S 40, tubes, tube de dérive et pointe de titration |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | TitroLine™ 7000 |
| Précision | 0,05 à 0,07 % |
| Gamme (pH) | –3 à 18 |
| Plage de température (métrique) ambiante | entre 10°C et 40°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur