Learn More
SI Analytics™ Titrateur automatique TitroLine™ 5000
Obtenez facilement des résultats précis et rapides, sans nécessité de formation ou de connaissance en matière de titration automatique. Le titrateur automatique SI Analytics™ TitroLine™ 5000 est le meilleur choix si vous recherchez un titrateur automatique facile à utiliser pour n’importe quelle application.
3570.00€ - 3820.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 8655, partie 6, marquage CE :CEM :2004/108/EG ; directive EG relative à la sécurité 2006/95 |
---|---|
Types de connecteurs | 1 x USB-A et 1 x USB-B, 2 x RS-232-C |
Description | Titrateur automatique |
Type d’affichage | Écran TFT avec affichage graphique |
Type | Titrateurs automatiques |
Includes:
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15314408
|
SI Analytics™
285225760 |
TL 5000/20 M1 | Unité de base sans électrode, avec unité de dosage de 20 ml prête à l’emploi, contrôleur manuel, pince de titration, statif, agitateur magnétique TM 50 et alimentation 100/240 V |
3570.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15324408
|
SI Analytics™
285225790 |
TL 5000/50 M2 | Électrode pH et ensemble de tampons avec unité de dosage 50 ml assemblée prête à l’emploi, contrôleur manuel, pince de titration, statif, agitateur magnétique TM 50 et alimentation 100 à 240 V |
3820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15362367
|
SI Analytics™
285225770 |
TL 5000/50 M1 | Unité de base sans électrode, avec unité de dosage de 50 ml prête à l’emploi, commande manuelle, pince de titration, tige de support, agitateur magnétique TM 50 et alimentation 100/240 V |
3580.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15398293
|
SI Analytics™
285225780 |
TL 5000/20 M2 | Unité de base avec électrode de pH et kit de tampons, avec unité de dosage de 20 ml prête à l’emploi, contrôleur manuel, pince de titration, statif, agitateur magnétique TM 50 et alimentation 100-240 V |
3705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Entrée de mesure haute résolution du pH / des mV pour électrodes de pH, d’ORP, d’argent et autres électrodes de mV
- Entrée pH / mV avec prise d’électrode conforme à la norme DIN 19 262 ou supplémentaire avec insert de prise BNC (Z860)
- Entrée de mesure de la température Pt1000 et NTC 30 (prise 2 x 4 mm) pour la compensation automatique de la température
- Méthodes d’étalonnage préinstallées pour FOS / TAC, alcalinité, acidité totale dans les boissons, chlorure
- L’unité fonctionne à l’aide des touches du périphérique, du contrôleur TZ 3880 et du clavier PC (USB) en option
- Écran TFT compatible avec les graphiques
- Titration linéaire et dynamique aux points d’équivalence
- Titration aux points finaux du pH et des mV
- Connexion de l’agitateur : TM 50, alimentation directement par la burette à piston
- Entrée de mesure haute résolution du pH / des mV pour électrodes de pH, d’ORP, d’argent et autres électrodes de mV
- Titration manuelle et fonction de dosage identiques à celles de la burette à piston Titronic™ 300
- Applications standard :
- Valeur pH, alcalinité (valeur p + m)
- FOS / TAC
- Azote total Kjeldahl
- Indice de permanganate et DCO
- Chlorure dans les eaux usées
Certifications
Marquage CE : CEM : 2004/108/EG ; directive de sécurité 2006/95/EG
Compliance
ISO 8655 , partie 6
Spécification
ISO 8655, partie 6, marquage CE :CEM :2004/108/EG ; directive EG relative à la sécurité 2006/95 | |
Titrateur automatique | |
Titrateurs automatiques | |
Résolution de l’écran :0,005 à 0,025 ml ; résolution de la burette :8000 | |
13,5 cm | |
100 à 240 V ; 50/60 Hz, puissance d’entrée 30 VA | |
50/60 Hz |
1 x USB-A et 1 x USB-B, 2 x RS-232-C | |
Écran TFT avec affichage graphique | |
Détermine le chlorure dans les eaux usées, l’indice de permanganate et la DCO, l’azote total Kjeldhal, le FOS / TAC, la valeur du pH, l’alcalinité | |
entre 10°C et 40°C | |
20,5 cm | |
100 à 240 V |