Learn More
SI Analytics™ Titrateur automatique TitroLine™ 5000
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Modèle:
TL 5000/20 M1
TL 5000/20 M2
TL 5000/50 M1
TL 5000/50 M2
Type:
Titrateurs automatiques
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Cat. No. 15314408 - TitroLine 5000 with 20mL dosing unit
Ready to use assembled 20mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Cat. No. 15324408 - TitroLine 5000 with 50mL dosing unit
pH electrode and buffer set, with ready to use assembled 50mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
- Entrée de mesure haute résolution du pH / des mV pour électrodes de pH, d’ORP, d’argent et autres électrodes de mV
- Entrée pH / mV avec prise d’électrode conforme à la norme DIN 19 262 ou supplémentaire avec insert de prise BNC (Z860)
- Entrée de mesure de la température Pt1000 et NTC 30 (prise 2 x 4 mm) pour la compensation automatique de la température
- Méthodes d’étalonnage préinstallées pour FOS / TAC, alcalinité, acidité totale dans les boissons, chlorure
- L’unité fonctionne à l’aide des touches du périphérique, du contrôleur TZ 3880 et du clavier PC (USB) en option
- Écran TFT compatible avec les graphiques
- Titration linéaire et dynamique aux points d’équivalence
- Titration aux points finaux du pH et des mV
- Connexion de l’agitateur : TM 50, alimentation directement par la burette à piston
- Entrée de mesure haute résolution du pH / des mV pour électrodes de pH, d’ORP, d’argent et autres électrodes de mV
- Titration manuelle et fonction de dosage identiques à celles de la burette à piston Titronic™ 300
- Applications standard :
- Valeur pH, alcalinité (valeur p + m)
- FOS / TAC
- Azote total Kjeldahl
- Indice de permanganate et DCO
- Chlorure dans les eaux usées
Certifications
Marquage CE : CEM : 2004/108/EG ; directive de sécurité 2006/95/EG
Compliance
ISO 8655 , partie 6
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 8655, partie 6, marquage CE :CEM :2004/108/EG ; directive EG relative à la sécurité 2006/95 |
| Types de connecteurs | 1 x USB-A et 1 x USB-B, 2 x RS-232-C |
| Description | Titrateur automatique |
| Type d’affichage | Écran TFT avec affichage graphique |
| Type | Titrateurs automatiques |
| À utiliser avec (application) | Détermine le chlorure dans les eaux usées, l’indice de permanganate et la DCO, l’azote total Kjeldhal, le FOS / TAC, la valeur du pH, l’alcalinité |
| Comprend | Unité de base sans électrode, avec unité de dosage de 50 ml prête à l’emploi, commande manuelle, pince de titration, tige de support, agitateur magnétique TM 50 et alimentation 100/240 V |
| Modèle | TL 5000/50 M1 |
| Résolution | Résolution de l’écran :0,005 à 0,025 ml ; résolution de la burette :8000 |
| Plage de température (métrique) ambiante | entre 10°C et 40°C |
| Afficher plus |