Learn More
Fil de titane, 0,25 mm de dia., 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11365868
Fil de titane, 0,25 mm de dia., 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365868
50 m
Click to view available options
Quantité:
10 m
50 m
Code produit. 11365868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010396.H2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Aspect Silver Gray wire
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Quantité 50 m
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre x 91 cm (36 po) de longueur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU22K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number010396.G6,010396.H2
Numéro de lotX03K030 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number010396.G6,010396.H2
Numéro de lotS30J064 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/07/2023 Catalog Number010396,010396.G6,010396.H2
Numéro de lotY20G039 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010396.G6,010396.H2
Numéro de lotI16Z014 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010396.G6,010396.H2
Nom du produit
Fil de titane, 0,25 mm de dia., 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >