Learn More
Feuille de titane, 0,74 mm (0,029 po) d’épaisseur, hybridé, 99,4+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15445895
Click to view available options
Quantité:
200 x 300 mm
300 x 1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15445895
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000029.ZP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Specifica
Nom chimique ou matériau Titanium foil
Couleur Gris
Note relative au nom 0.74mm (0.029 in.) thick, Annealed
Quantité 300 x 1000 mm
Odeur Odorless
Poids ≈200g/200x300mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.4%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato