Learn More
Feuille mince de titane, épaisseur 0,006 mm (0,0002 po) 99,6 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11425080
Feuille mince de titane, épaisseur 0,006 mm (0,0002 po) 99,6 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425080
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11425080
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035813.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 0,02 g/25 x 25 mm ; Non certifié sans micro-trous
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray foil
Densité 4.506g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.6% (Metals basis)
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotF04L26 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035813.FF,035813.FI
Numéro de lotC06Y008 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number035813.FF,035813.FI
Numéro de lotC04W011 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number035813.FF,035813.FI
Numéro de lotH29S028 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number035813.FF,035813.FI
Numéro de lotL22U047 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number035813.FF,035813.FI
Nom du produit
Feuille mince de titane, épaisseur 0,006 mm (0,0002 po) 99,6 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >