Learn More
Éponge de titane, 3-19 mm (0,12-0,75 po), 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11320749
Éponge de titane, 3-19 mm (0,12-0,75 po), 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11320749
1 kg
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Code produit. 11320749
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010583.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium sponge
Couleur Gris
Note relative au nom 3 to 19mm (0.12 to 0.75 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2878
Quantité 1 kg
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Forme Éponge
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT25K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Numéro de lotY16J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2024 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Numéro de lotZ15J024 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2024 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Numéro de lotY16J006 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Numéro de lotU19I019 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2022 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Nom du produit
Éponge de titane, 3-19 mm (0,12-0,75 po), 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >