Learn More
Lingot de titane, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11394518
Lingot de titane, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394518
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11394518
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042389.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium slug
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.98%
Odeur Odorless
Poids ≈0.23g/slug
Forme Pastille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY04K033 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number042389.09,042389.18
Numéro de lotY04K037 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number042389.09,042389.18
Numéro de lotZ08I026 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number042389.09,042389.18
Numéro de lotZ27H031 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number042389.09,042389.18
Numéro de lotZ27H032 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number042389.09,042389.18
Nom du produit
Lingot de titane, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >