Learn More
Lingot de titane, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Evaporation source
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium slug |
Note relative au nom | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 10 g |
Pourcentage de pureté | 99.98% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈0.11g/slug |
Forme | Pastille |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N21L005 | Certificat d’analyse | 24/02/2025 | 042390.09,042390.18 |
M17L002 | Certificat d’analyse | 20/01/2025 | 042390.09,042390.18 |
W17K021 | Certificat d’analyse | 02/10/2024 | 042390.09,042390.18 |
P05E033 | Certificat d’analyse | 05/12/2023 | 042390.09,042390.18 |
W25J021 | Certificat d’analyse | 04/10/2023 | 042390.09,042390.18 |
Nom du produit
Lingot de titane, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu