Learn More
Nitrure de titane, 99,7 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Titanium nitride is a hard ceramic material used as a coating on titanium alloys, steel, carbide and aluminum components. It finds application in jewelry and high-performance ceramic materials due to its gold colored surface and in medical devices such as scalpel blades and orthopedic bone saw blades. Further, it is used as a conductive barrier in microelectronics and electrodes in bioelectronic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium nitride |
Point de fusion | 2950°C |
Forme physique | Poudre ≪10 micron |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.7% (metal basis) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 61.91 |
Densité | 5.22 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N24L004 | Certificat d’analyse | 26/02/2025 | 014510.A1,014510.30,014510.18 |
X10K030 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | 014510.A1,014510.30,014510.18 |
N13K045 | Certificat d’analyse | 23/02/2024 | 014510.A1,014510.30,014510.18 |
S27J047 | Certificat d’analyse | 04/07/2023 | 014510.A1,014510,014510.30,014510.18 |
Y21I030 | Certificat d’analyse | 05/01/2023 | 014510.A1,014510.30,014510.18 |