Learn More
n-butoxyde de titane(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15472957
n-butoxyde de titane(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472957
100 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Code produit. 15472957
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 077124.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Titanium(IV) n-butoxide is used in the preparation of nanosized titania powders in the anatase form and ferroelectric bismuth titanate thin films. It is also used as intermediates, paint additives, coating additives, processing aids and as process regulators. It is involved in the preparation of nanocrystalline titanium dioxide powders at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5593-70-4
Formule moléculaire C16H40O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 344.359
Numéro MDL MFCD00009433
Clé InChI FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 25203927
Nom IUPAC 1-butanol titane
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Spécification
Point d’ébullition 310°C to 314°C
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) n-butoxide
Point de fusion -55°C
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Formule linéaire Ti[O(CH2)3CH3]4
Numéro UN UN2924
Beilstein 4148236
Point d’éclair 41°C (170°F)
Informations sur la solubilité Miscible with aliphatic,aromatic,chlorinated and oxygenated solvents.
Poids de la formule 340.36
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.49
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.998 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0450919 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
Numéro de lotM25K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/02/2024 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
Numéro de lot10238605 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2024 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
Numéro de lot10244463 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2022 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
Numéro de lotM19H028 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/11/2022 Catalog Number077124.09,077124.22,077124.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) n-butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Butyl titanate
Nom du produit
n-butoxyde de titane(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >