Learn More
Complexe de chlorure de titane(III) tétrahydrofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.51€ - 165.83€
Identifiants chimiques
CAS | 18039-90-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H24Cl3O3Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 370.56 |
Numéro MDL | MFCD01631276 |
Clé InChI | MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3 |
CID PubChem | 6097232 |
Nom IUPAC | oxolane ; trichlorure de titane |
SMILES | C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10525983
|
Thermo Scientific Acros
375160010 |
1 g | Flacon en verre |
42.51€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10598663
|
Thermo Scientific Acros
375160100 |
10 g | Flacon en verre |
165.83€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
18039-90-2 | |
370.56 | |
MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K | |
6097232 | |
C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl |
C12H24Cl3O3Ti | |
MFCD01631276 | |
oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3 | |
oxolane ; trichlorure de titane |
Spécification
Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex | |
18039-90-2 | |
Poudre ou cristaux | |
C12H24Cl3O3Ti | |
oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3 | |
MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K | |
oxolane ; trichlorure de titane | |
6097232 | |
97% |
>250°C | |
Bleu à bleu-vert | |
96% min. (Argentometry) | |
MFCD01631276 | |
Solubility in water: reacts violently | |
C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl | |
370.56 | |
370.56 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Matière solide inflammable.
Provoque de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Peut former des peroxydes explosifs.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H228-Matière solide inflammable.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.