Learn More
Complexe de chlorure de titane(III) tétrahydrofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10598663
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18039-90-2
Formule moléculaire C12H24Cl3O3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 370.56
Numéro MDL MFCD01631276
Clé InChI MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3
CID PubChem 6097232
Nom IUPAC oxolane ; trichlorure de titane
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Point de fusion >250°C
Couleur Bleu à bleu-vert
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently
Poids de la formule 370.56
Pourcentage de pureté 97%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.