Learn More
Chlorure de titane(III), solution à 20 % (p/v) dans l’acide chloridrique 2N, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 429151000
127.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10317049
  • 127.64€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Titanium(III) chloride
Violet
100 mL
TiCl3
15, 9637
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
154.22
∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
1.2000g/mL
7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Liquide
Cl3Ti
MFCD00011266
Titanous chloride
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
titanium(3+) trichloride
154.26
Flacon en verre AcroSeal™
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462325 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2024 Catalog Number429151000
Numéro de lotA0446814 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number429151000
Numéro de lotA0404779 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number429151000
Numéro de lotA0413515 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number429151000
Numéro de lotA0363174 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/09/2022 Catalog Number429151000
Nom du produit
Chlorure de titane(III), solution à 20 % (p/v) dans l’acide chloridrique 2N, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml ; flacon en verre AcroSeal