Learn More
Gaze de titane, maille tissée de 60 à partir de 0,2 mm (0,009 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15417325
Gaze de titane, maille tissée de 60 à partir de 0,2 mm (0,009 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15417325
150 x 150 mm
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Code produit. 15417325
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046828.GT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium gauze
Note relative au nom 60 mesh woven from 0.2mm (0.009 in.) dia. wire
Quantité 150 x 150 mm
Dimensions de la maille 60 Mesh
Odeur Odorless
Forme Toile métallique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ25I046 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2022 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Numéro de lotY19H029 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Numéro de lotJ03Z030 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Numéro de lotW18D024 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Numéro de lotM09E024 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Nom du produit
Gaze de titane, maille tissée de 60 à partir de 0,2 mm (0,009 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals >