Learn More
Carbure de titane, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
69.65€ - 683.00€
Identifiants chimiques
CAS 12070-08-5
Formule moléculaire CTi
Poids moléculaire (g/mol) 59.88
Numéro MDL MFCD00011268
Clé InChI YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11359307
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040178.18
50 g
69.65€
50g
11339307
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040178.30
250 g
201.00€
250g
11349307
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040178.A1
1 kg
683.00€
1kg
Description
Description
Used in preparation of cermets and abrasion-resistant surface coating on metal parts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12070-08-5
59.88
YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
[C-]#[Ti+]
CTi
MFCD00011268
methanidylidynetitaniumylium
Spécification
4820°C
∽3140°C
Poudre typique de 2 microns
CTi
Insoluble in water.
[C-]#[Ti+]
59.88
4.93 g/mL
Titanium carbide
12070-08-5
99.5% (metals basis)
MFCD00011268
YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
methanidylidynetitaniumylium
59.91
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-120-4
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1903500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante