Learn More
Carbure de titane, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359307
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Used in preparation of cermets and abrasion-resistant surface coating on metal parts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12070-08-5
Formule moléculaire CTi
Poids moléculaire (g/mol) 59.88
Numéro MDL MFCD00011268
Clé InChI YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Spécification
Point d’ébullition 4820°C
Nom chimique ou matériau Titanium carbide
Point de fusion ∽3140°C
Forme physique Poudre typique de 2 microns
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 59.91
Densité 4.93 g/mL