Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Slotted Cassettes
For routine tissue samples, cassettes have a back-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marque:  Epredia™ B851954WH
102.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16304186
  • 140.00€ / 1000 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Spécification
Fentes
Conditionnés en vrac
Couvercle distinct, charnière arrière
Blanc
Oui
1 000/Carton
Non
Cassettes à fentes