Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Slotted Cassettes
For routine tissue samples, cassettes have a back-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
140.00€
Spécification
Bouchon inclus Oui
Type d’emballage Conditionnés en vrac
Quantité 1 000/Carton
Type de pores Fentes
Type de bouchon Couvercle distinct, charnière arrière
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
16304176
Afficher les documents
Epredia™
B851954BE
Beige
140.00€
1000 pièces
16314176
Afficher les documents
Epredia™
B851954BL
Bleu
140.00€
1000 pièces
16324176
Afficher les documents
Epredia™
B851954GN
Vert
140.00€
1000 pièces
16344176
Afficher les documents
Epredia™
B851954LA
Lavande
140.00€
1000 pièces
16354176
Afficher les documents
Epredia™
B851954LG
Vert clair
140.00€
1000 pièces
16364176
Afficher les documents
Epredia™
B851954LI
Lilas
140.00€
1000 pièces
16374176
Afficher les documents
Epredia™
B851954OR
Orange
140.00€
1000 pièces
16384176
Afficher les documents
Epredia™
B851954PK
Rose
140.00€
1000 pièces
16394176
Afficher les documents
Epredia™
B851954TN
Brun clair
140.00€
1000 pièces
16304186
Afficher les documents
Epredia™
B851954WH
Blanc
140.00€
1000 pièces
16314186
Afficher les documents
Epredia™
B851954YW
Jaune
140.00€
1000 pièces
Description
Description
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spécification
Spécification
Oui
1 000/Carton
Couvercle distinct, charnière arrière
Cassettes à fentes
Conditionnés en vrac
Fentes