Learn More
Isopropoxyde d’étain(IV), 98 % (analyse des métaux), 10 % p/v dans de l’isopropanol/toluène, Thermo Scientific Chemicals
41.20€ - 1284.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1184-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H32O4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 359.094 |
Numéro MDL | MFCD00145408 |
Clé InChI | VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate |
CID PubChem | 85354423 |
Nom IUPAC | Propan-2-ol ; Étain |
SMILES | CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036563.AA |
5 mL |
41.20€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036563.AC |
25 mL |
117.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036563.AE |
100 mL |
350.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11475180
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036563.AP |
500 mL |
1284.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(IV) isopropoxide isopropanol is used has a important tin precursor for the synthesis of tin oxide nanoparticles. Used in Indium Tin Oxide films, thin films doped tin oxide nanoparticles, thin films and are widely studied as gas sensors. Tin(IV) precursor solution was prepared from tin(IV) isopropoxide dissolved in isopropyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1184-61-8 | |
359.094 | |
VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N | |
85354423 | |
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn] |
C12H32O4Sn | |
MFCD00145408 | |
tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate | |
Propan-2-ol ; Étain |
Spécification
Tin(IV) isopropoxide | |
(Base des métaux) | |
MFCD00145408 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters | |
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn] | |
359.094 | |
355.06 | |
Liquide |
1184-61-8 | |
C12H32O4Sn | |
UN1993 | |
tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate | |
VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-ol ; Étain | |
85354423 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H304-H361-H373-H314-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H314-H335-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only