Learn More
Oxyde d’étain(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11483498
Oxyde d’étain(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483498
2500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11483498
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17889.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tin(II) oxide is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘oxyde d‘étain(II) est utilisé comme agent réducteur, abrasif doux et en préparation de sels stanneux. Il est utilisé dans la fabrication de verre rubis en cuivre et pour l‘éclairage par lumière UV.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec des matériaux tels que les agents oxydants forts, les acides forts, les agents réducteurs puissants et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21651-19-4
Formule moléculaire OSn
Poids moléculaire (g/mol) 134.71
Numéro MDL MFCD00011243
Clé InChI QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 88989
Nom IUPAC stannanone
SMILES O=[Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) oxide
Point de fusion 1080°C (decomposition)
Quantité 2500 g
Formule linéaire SnO
Merck Index 14,8787
Informations sur la solubilité Insoluble in water and alcohol.
Poids de la formule 134.69
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 6.45
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10224008 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2024 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Numéro de lot10249417 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/01/2024 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Numéro de lot10242871 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2022 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Numéro de lot10155031 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Numéro de lot10224007 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Nom du produit
Oxyde d’étain(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >