Learn More
Chlorure d’étain(II) dihydraté ; 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 652.0°C |
Nom chimique ou matériau | Tin(II) chloride dihydrate |
Point de fusion | 37.0°C to 38.0°C |
Note relative au nom | p.a. |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline adhérente ou cristaux et morceaux |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.0 to 103% (Iodimetry) |
Formule linéaire | SnCl2·2H2O |
Fieser | 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460869 | Certificat d’analyse | 12/03/2024 | 222660025,222661000,222665000 |
A0460867 | Certificat d’analyse | 12/03/2024 | 222660025,222661000,222665000 |
A0460866 | Certificat d’analyse | 12/03/2024 | 222660025,222661000,222665000 |
A0458518 | Certificat d’analyse | 20/02/2024 | 222660025,222661000,222665000 |
A0450376 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 222660025,222661000,222665000 |
Sécurité et traitement
- Tin(II) chloride dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H332-Nocif par inhalation.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.