Learn More
Iodure d’étain(II), 99,99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Tin(II) iodide is used to prepare organic-inorganic perovskite thin films which exhibit uniform surfaces and strong photoluminescence. It finds application as an analytical reagent in the determination of rhodium and iridium by spectrophotometry. It is also involved in the synthesis of CH3(CH2)11NH3]SnI3 which is a hybrid semiconductor with MoO3 type tin(II) iodide layers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 720°C (decomposition) |
Nom chimique ou matériau | Tin(II) Iodide |
Point de fusion | 320°C |
Note relative au nom | Ampouled under argon |
Forme physique | Microbilles de 10 mailles |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99%, metal basis |
Informations sur la solubilité | Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides. |
Poids de la formule | 372.5 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P07L015 | Certificat d’analyse | 10/03/2025 | 014476.06,014476.14 |
X09K018 | Certificat d’analyse | 10/01/2025 | 014476.06,014476.14 |
Y13K004 | Certificat d’analyse | 10/01/2025 | 014476.06,014476.14 |
R08J015 | Certificat d’analyse | 20/02/2024 | 014476.06,014476.14 |
U15J064 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 014476.06,014476.14 |