Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, 99 %
96.98€ - 823.10€
Identifiants chimiques
CAS | 50-89-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 242.23 |
Numéro MDL | MFCD00006537 |
Clé InChI | IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyribosideAfficher plus |
CID PubChem | 5789 |
ChEBI | CHEBI:17748 |
Nom IUPAC | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione |
SMILES | CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400403
|
Thermo Scientific Chemicals
A11493.06 |
5 g |
96.98€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410403
|
Thermo Scientific Chemicals
A11493.14 |
25 g |
351.75€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420403
|
Thermo Scientific Chemicals
A11493.22 |
100 g |
823.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thymidine is used in the syntheses of active pharmaceutical ingredient such as zidovudine. It also pairs with deoxyadenosine in double-stranded deoxyribonucleic acid. It is used to synchronize the cells in G1/early S phase in cell biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa thymidine est utilisée dans les synthèses d‘ingrédients pharmaceutiques actifs tels que la zidovudine. Il est également jumelé avec la désoxyadénosine dans l‘acide désoxyribonucléique à double brin. Il est utilisé pour synchroniser les cellules en G1 / début de phase S en biologie cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le méthanol, l‘éthanol chaud, l‘acétone chaude, l‘acétate d‘éthyle chaud, la pyridine, l‘acide acétique glacial et l‘acide chlorhydrique. Légèrement soluble dans le chloroforme chaud.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
50-89-5 | |
242.23 | |
IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N | |
5789 | |
1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dioneAfficher plus |
C10H14N2O5 | |
MFCD00006537 | |
thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyribosideAfficher plus | |
CHEBI:17748 | |
CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O |
Spécification
Thymidine | |
186°C to 190°C | |
C10H14N2O5 | |
89285 | |
thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside | |
IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N | |
CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O | |
242.23 | |
CHEBI:17748 | |
99% |
50-89-5 | |
Odorless | |
MFCD00006537 | |
14,9397 | |
Soluble in water,methanol,hot ethanol,hot acetone,hot ethyl acetate,pyridine,glacial acetic acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hot chloroform . | |
+19° (c=1 in water) | |
1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione | |
5789 | |
242.23 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-070-4
missing translation for 'rtecsNumber' : XP2071000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante