Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, 99 % Code produit.: 11410403
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, 99 %
Code produit. 11410403
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11410403
Marque: Thermo Scientific Chemicals A11493.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Thymidine is used in the syntheses of active pharmaceutical ingredient such as zidovudine. It also pairs with deoxyadenosine in double-stranded deoxyribonucleic acid. It is used to synchronize the cells in G1/early S phase in cell biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La thymidine est utilisée dans les synthèses d‘ingrédients pharmaceutiques actifs tels que la zidovudine. Il est également jumelé avec la désoxyadénosine dans l‘acide désoxyribonucléique à double brin. Il est utilisé pour synchroniser les cellules en G1 / début de phase S en biologie cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le méthanol, l‘éthanol chaud, l‘acétone chaude, l‘acétate d‘éthyle chaud, la pyridine, l‘acide acétique glacial et l‘acide chlorhydrique. Légèrement soluble dans le chloroforme chaud.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-89-5
Formule moléculaire C10H14N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Numéro MDL MFCD00006537
Clé InChI IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
CID PubChem 5789
ChEBI CHEBI:17748
Nom IUPAC 1-[4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidine
Point de fusion 186°C to 190°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 89285
Merck Index 14,9397
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,hot ethanol,hot acetone,hot ethyl acetate,pyridine,glacial acetic acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hot chloroform .
Rotation optique +19° (c=1 in water)
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250677 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA11493.22,A11493.06,A11493.14
Numéro de lot10247923 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog NumberA11493.22,A11493.06,A11493.14
Numéro de lot10245366 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2023 Catalog NumberA11493.22,A11493.06,A11493.14
Numéro de lot10239883 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA11493.22,A11493.06,A11493.14
Numéro de lotI8763A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11493.22,A11493.06,A11493.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, 99 % >