Learn More
Oxyde de thulium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
149.00€ - 1665.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12036-44-1 |
---|---|
Formule moléculaire | O3Tm2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 385.87 |
Numéro MDL | MFCD00011285 |
Clé InChI | ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dithulium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011198.04 |
2 g |
149.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011198.09 |
10 g |
565.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011198.18 |
50 g |
1665.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thulium oxide is an excellent thulium source which finds use in glass, optical and ceramic applications. Further, it is used in the manufacturing of portable X-ray transmission device. In addition to this, it finds use as a nuclear reactor control material. Nanostructured thulium oxide acts as an efficient biosensor in the field of medicinal chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12036-44-1 | |
385.87 | |
ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3] |
O3Tm2 | |
MFCD00011285 | |
dithulium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Thulium(III) oxide | |
12036-44-1 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011285 | |
ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N | |
dithulium(3+) trioxidandiide | |
385.87 |
2425°C | |
Poudre | |
O3Tm2 | |
Dissolves slowly in strong acids.Slightly soluble in strong acids. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3] | |
385.87 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-851-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only