Learn More
Oxyde de thulium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ Code produit.: 11386228
Oxyde de thulium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Code produit. 11386228
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 11386228
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011198.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Thulium oxide is an excellent thulium source which finds use in glass, optical and ceramic applications. Further, it is used in the manufacturing of portable X-ray transmission device. In addition to this, it finds use as a nuclear reactor control material. Nanostructured thulium oxide acts as an efficient biosensor in the field of medicinal chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-44-1
Formule moléculaire O3Tm2
Poids moléculaire (g/mol) 385.87
Numéro MDL MFCD00011285
Clé InChI ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) oxide
Point de fusion 2425°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Dissolves slowly in strong acids.Slightly soluble in strong acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 385.87
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250940 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
Numéro de lot10251689 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
Numéro de lotU06K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
Numéro de lot10250229 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2024 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
Numéro de lotZ03H038 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
Nom du produit
Oxyde de thulium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ >