Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 03314476
Code produit. 10631702
  • 291.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flacons à fond rond à trois cols
  • Flacons de distillation à col latéral incliné
  • Conforme à la norme DIN 12394
  • Deux cols latéraux inclinés (20°)
  • Joints rodés coniques
  • Étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
185 mm
Verre borosilicaté 3.3
Col latéral NS 29/32, col central NS 29/32
3 L
Side Neck NS 29/32